Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de microvolúmenes National para viales Shell de 8 x 40 mm
Los insertos de microvolumen National Thermo Scientific™ están disponibles con punta extraída o punta de precisión para adaptarse a diversas necesidades de aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-536
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts are available in pulled point or precision point design to suit various application needs.
- Los insertos Polyspring™ cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
- Insertos de puntos de precisión que permiten la máxima extracción de muestras
- Utilice un resorte de metal con insertos que carecen de Polyspring
Especificaciones
275 μl | |
Punta de punto de extracción | |
National™ | |
Viales Shell de 8 x 40 mm |