Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales certificados montados National
Los kits de viales certificados montados National Thermo Scientific™ proporcionan comodidad y garantizan que los viales cumplen rigurosos estándares de fabricación.
Marca: Thermo Scientific™ CERT4015-87-ASM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Assembled Certified Vial Kits provide convenience and assurance vials uphold rigorous manufacturing standards.
- Lote totalmente probado, incluidos análisis de HPLC y GC
- Certificado de conformidad incluido en cada paquete.
- Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septum
- Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
- Con parche de identificación o sin él
- Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
- Montados en prácticos paquetes de 100 viales y tapones y septum premontados
Especificaciones
Gris | |
Ámbar | |
Sí | |
PTFE rojo/silicona blanca unidos | |
Rosca | |
muestreo de volumen limitado |
Kit de viales de vidrio ámbar de 4 ml, rosca 13-425 | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
4 ml | |
Silicona/PTFE unido, precortado | |
13 - 425 mm |