Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales certificados montados National
Los kits de viales certificados montados National Thermo Scientific™ proporcionan comodidad y garantizan que los viales cumplen rigurosos estándares de fabricación.
73.30€ - 95.35€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
---|---|
Material del cierre | Silicona/PTFE unido, precortado |
Tipo de tapón | Rosca |
Para utilizar con (equipo) | muestreo de volumen limitado |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Material del cierre | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color del tapón | Material del cierre | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11911553
|
Thermo Scientific™
CERT4010-91A |
2 ml | Negro | Silicona/PTFE unido | Ámbar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10017504
|
Thermo Scientific™
CERT4015-84-ASM |
4 ml | Gris | Silicona/PTFE unido, precortado | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10149194
|
Thermo Scientific™
CERT4015-87-ASM |
4 ml | Gris | Silicona/PTFE unido, precortado | Ámbar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Thermo Scientific™ National Assembled Certified Vial Kits provide convenience and assurance vials uphold rigorous manufacturing standards.
- Lote totalmente probado, incluidos análisis de HPLC y GC
- Certificado de conformidad incluido en cada paquete.
- Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septum
- Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
- Con parche de identificación o sin él
- Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
- Montados en prácticos paquetes de 100 viales y tapones y septum premontados
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
Silicona/PTFE unido, precortado | |
Rosca | |
muestreo de volumen limitado |