Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con estos frascos de FEP resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas.
94.05€ - 1105.00€
Especificaciones
Material del cierre | Copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) Tefzel™ |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
Color | Natural, translúcido |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10110201
|
Thermo Scientific™
2100-0004 |
125 ml |
94.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10120201
|
Thermo Scientific™
2100-0008 |
250 ml |
156.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11311634
|
Thermo Scientific™
2100-0016 |
500mL |
799.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11321634
|
Thermo Scientific™
2100-0032 |
1 l |
1105.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10110441
|
Thermo Scientific™
2100-0032 |
1 l |
276.00€
cada uno |
|
|||||
10058230
|
Thermo Scientific™
2100-0016 |
500mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15931481
|
Thermo Scientific™
2100-0016 |
500mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con los frascos de FEP Teflon™ de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas. Estos frascos de fluoropolímero son esterilizables en autoclave y pueden limpiarse rigurosamente en ácido nítrico en ebullición.
Características:Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) Tefzel™ | |
Frasco de boca ancha | |
Frasco de boca ancha | |
No estéril | |
Sí | |
Ancha |
Tapón de rosca | |
Natural, translúcido | |
Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ | |
Natural, translúcido | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.