Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con estos frascos de FEP resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas.
Marca: Thermo Scientific™ 2100-0032
184.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21933" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Descripción
Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con los frascos de FEP Teflon™ de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas. Estos frascos de fluoropolímero son esterilizables en autoclave y pueden limpiarse rigurosamente en ácido nítrico en ebullición.
Características:- Transparente
- Resiste temperaturas de -105 °C (-157 °F)
- Tapones de ETFE de Tefzel™ incluidos
- A prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) Tefzel™ | |
209 mm | |
12,77 cm (8,1 pulg.; con tapón); 12,34 cm (7,81 pulg; sin tapón) | |
53 mm | |
1 l | |
Natural, translúcido | |
43 mm | |
No estériles | |
53 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Ancho |
Frasco de boca ancha | |
91 mm | |
Tapón de rosca | |
1000 ml (32 oz) | |
32 oz | |
Frasco de boca ancha | |
Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ | |
Natural, translúcido | |
Sí | |
No | |
Redondo |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.