Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtración analítica estéril Nalgene™
Recupere y cultive microorganismos para controles de calidad y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados.
Marca: Thermo Scientific™ 130-4020
124.74 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.14480kg
Descripción
Recupere y cultive microorganismos para controles de calidad y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con las unidades de filtración analítica estéril Thermo Scientific™ Nalgene™. Las unidades de filtración completa y eficaz tienen una membrana de filtro superior fácilmente extraíble.
Características:- Esterilizadas por radiación gamma y envasadas individualmente.
- La cámara superior se desengancha de la receptora para permitir la recuperación de la membrana con unas pinzas estériles.
- Recuperación y crecimiento de microorganismos con calidad superior.
- El receptor está graduado de 20 a 150 ml y facilita la lectura del volumen de muestra.
- Amplia base que garantiza la estabilidad en la mesa de trabajo.
- El modelo con porosidad de 0,2 μm es idóneo para pruebas de esterilidad.
- El modelo de 0,45 μm tiene una rejilla negra que facilita el recuento de colonias.
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
72 | |
Unidades de filtro |
0.2 μm | |
12 | |
47 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.