Learn More
Thermo Scientific™ Unidades de filtración analítica estéril Nalgene™
Recupere y cultive microorganismos para controles de calidad y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados.
106.00€ - 140.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
---|---|
N.º por caja | 72 |
N.° por paquete | 12 |
Tipo | Unidades de filtro |
Diámetro de la membrana (métrico) | 47 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10199840
|
Thermo Scientific™
130-4020 |
0.2 μm |
140.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10780422
|
Thermo Scientific™
130-4045 |
0.45 μm |
106.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Recupere y cultive microorganismos para controles de calidad y análisis de agua, alimentos y bebidas, materias primas y productos terminados con las unidades de filtración analítica estéril Thermo Scientific™ Nalgene™. Las unidades de filtración completa y eficaz tienen una membrana de filtro superior fácilmente extraíble.
Características:- Esterilizadas mediante rayos gamma, envasadas individualmente
- La cámara superior se desengancha del receptor para permitir la recuperación de la membrana con unas pinzas estériles.
- Proporciona una recuperación y un crecimiento de microorganismos excelentes.
- El receptor está graduado de 20 a 150 ml y facilita la lectura del volumen de muestra.
- Amplia base que garantiza la estabilidad en la mesa de trabajo.
- El tamaño de 0,2 µm es ideal para pruebas de esterilidad.
- El tamaño de 0,45 µm incluye una rejilla negra para facilitar el recuento de colonias.
Incluye: tapa de poliestireno; cámara superior con marca de referencia a los 100 ml y receptor; membranas de nitrato de celulosa (CN) de 47 mm extraíbles sin Triton™; almohadilla de soporte de celulosa; vía lateral de tapón de ventilación de celulosa; adaptador de tubos de desconexión rápida; y placa de soporte azul
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
12 | |
47 mm |
72 | |
Unidades de filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.