Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de filtros reutilizables con receptor Nalgene™
Elimine la necesidad de un colector o un matraz de vacío de vidrio rompible. Los soportes de filtros reutilizables con receptor Nalgene son sistemas completos y respetuosos con el medio ambiente.
Marca:  Thermo Scientific™ 300-4100
305.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10169270
  • 429.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elimine la necesidad de un colector o un matraz de vacío de vidrio rompible utilizando los soportes de filtros reutilizables con receptor Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos soportes de filtración reutilizables son sistemas completos fabricados con polisulfona lavable y constituyen una alternativa ecológica a los filtros desechables. Completamente esterilizables en autoclave, con o sin membranas instaladas
Características
  • Sustituye al metal o al cristal rompible: los componentes principales están hechos de polisulfona duradera, transparente y esterilizable en autoclave
  • Para esterilización o análisis. Los soportes de filtros se suministran con placas de soporte de membranas de esterilización y analíticas
  • Diseñado para utilizarse con vacío o presión
  • Cámaras graduadas para facilitar la referencia
Especificaciones
Especificaciones
1
500 ml
Polisulfona
1000 ml
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.