Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure Código de producto.: 10623521
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Código de producto. p-9078038
9 l, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10623521
Marca: Thermo Scientific™ DS22130020
Consumibles de alto rendimiento
Usar código promocional 24087 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Para su uso con: Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías; esterilizable en autoclave; material del tapón: Polipropileno; color: Negro (translúcido)
Store media, solutions and sterile water in Thermo ScientificTM NalgeneTM Rectangular Polycarbonate Clearboys with Closure. Featuring a space-saving design, a wide mouth opening for filling and cleaning and a sturdy stainless-steel handle. The clearboy offers extreme impact resistance, and is ideal for cold room use.
Características:
  • Graduaciones moldeadas en incrementos de 5 litros y 1 galón
  • Esterilizable en autoclave, transparente, graduada, a prueba de fugas†
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,4 gal
Capacidad (métrico) 9 l
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100-415 mm
Color Negro (translúcido)
Descripción Clearboy rectangular
Para utilizar con (aplicación) Permite almacenar medios, soluciones y agua estéril, además de ser ideal para su uso en salas frías.
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 360 mm
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 220 mm
Material Policarbonato
Tipo de producto Garrafa rectangular
Anchura (imperial) 6 pulg
Anchura (métrico) 153 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1348045 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/02/2022 Código de productoDS2213-0020
Número de lote1309341 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2021 Código de productoDS2213-0020
Número de lote1288303 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/06/2020 Código de productoDS2213-0020
Número de lote1263913 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/09/2019 Código de productoDS2213-0020
Número de lote1234659 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/07/2018 Código de productoDS2213-0020
Título del producto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure >