Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de boca estrecha, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
Marca:  Thermo Scientific™ 1630-0016
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11339774
  • 665.00€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de PFA Teflon™ de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
  • Resiste temperaturas de -270° a +250 °C (de -454° a +482 °F)
  • Inertes a prácticamente todos los productos químicos salvo los metales alcalinos fundidos, el flúor a temperaturas elevadas y los compuestos halogenados complejos a temperaturas y presiones elevadas
  • Embalados individualmente
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapón de PFA a prueba de fugas†
Incluye:
tapones de rosca de PFA sin revestimiento y a prueba de fugas.
Nota:
antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
181mm
Sin septum
Teflon™ PFA
72mm
No
500mL
Natural translúcido
24mm
4
No estéril
38mm
Esterilizable en autoclave
Estrecha
Tapón de rosca
38-430 mm
Frasco de boca estrecha
7,12 in
16 oz, 500 ml
16 oz
Frasco de boca estrecha
PFA de teflón
1
Natural
No
Redondo
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.