Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Código de producto. p-4521883
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Tamaño del tapón:
20 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10414671 30 ml 20 mm cada uno
15911661 60 ml 20 mm paquete de 8
15911381 125 ml 38-430 mm paquete de 6
11329774 250mL 38-430 mm paquete de 4
10758331 500mL 38-430 mm cada uno
11349774 1000mL 38-430 mm paquete de 4
6 options
Código de producto. 10414671
Marca: Thermo Scientific™ DS16300001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de boca estrecha, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
Obtenga una excelente resistencia a temperaturas extremas, a productos químicos y a la corrosión con los frascos de PFA Teflon™ de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, que se encuentran entre los recipientes disponibles más resistentes a productos químicos y a la corrosión.
  • Resiste temperaturas de -270° a +250 °C (de -454° a +482 °F)
  • Inertes a prácticamente todos los productos químicos salvo los metales alcalinos fundidos, el flúor a temperaturas elevadas y los compuestos halogenados complejos a temperaturas y presiones elevadas
  • Embalados individualmente
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapón de PFA a prueba de fugas†
Incluye:
tapones de rosca de PFA sin revestimiento y a prueba de fugas.
Nota:
antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Para utilizar con (aplicación) Storage, Transportation ​
Material PFA de teflón
N.º por caja 8/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 260°C
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,25 in
Altura (imperial) 3 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 32 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream Validation. Upstream process solution storage.
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.