Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca continua Nalgene™ con revestimiento para viales de suero: estériles, embalaje a granel, color azul
Elimine la necesidad de un tapón de caucho con la solución de sellado de seguridad de los tapones de rosca continua Thermo Scientific™ Nalgene™ con revestimiento para viales de suero.
Marca: Thermo Scientific™ 342158-0024
Detalles adicionales : Peso : 3.39000kg
Descripción
Eliminate the need for a rubber stopper with the safe-sealing solution of high density polyetylene (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Continuous Thread Lined Closures for Serum Vials.
Características:
- Esterilidad SAL 10-6
- Revestimiento hecho de un núcleo de polietileno de baja densidad (LDPE) entre dos caras de HDPE sólido
- Hay tapones de distintos colores disponibles
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
Especificaciones
Verde | |
Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE]) | |
22,1 mm | |
Estéril | |
2000 | |
Caucho | |
14,2 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20-415 |
Cierres de vial de suero | |
Verde | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
2000 | |
Nalgene | |
Rosca continua revestida | |
2000 cajas | |
Tapón | |
Viales de suero estériles de PETG (se venden por separado) |
El término “a prueba de fugas” se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.