Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca continua Nalgene™ con revestimiento para viales de suero: estériles, embalaje a granel, color azul
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4526618
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. 10078962
Marca: Thermo Scientific™ 3421580021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine la necesidad de un tapón de caucho con la solución de sellado de seguridad de estos tapones de rosca continua para viales de suero.
Eliminate the need for a rubber stopper with the safe-sealing solution of high density polyetylene (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Continuous Thread Lined Closures for Serum Vials.
Características:
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Revestimiento hecho de un núcleo de polietileno de baja densidad (LDPE) entre dos caras de HDPE sólido
  • Hay tapones de distintos colores disponibles
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Cierres de vial de suero
Material (revestimiento) Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE])
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 22,1 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Estéril
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Caucho
Tipo de tapón Rosca continua revestida
Altura (métrico) 14,2 mm
Cantidad 2000 cajas
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Tipo Tapón de vial de suero
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Viales de suero estériles de PETG (se venden por separado)
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.