Learn More
N-Lauroylsarcosine, 97% (Ultra Pure Grade), Sodium Salt, MP Biomedicals
Catalog Number 17148548
Click to view available options
Cantidad:
100 g
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
23668817
sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sarkosyl NL-97, Sodium N-lauroyl sarcosinate
23668817
sodio; 2-[dodecanoil(metil)amino]acetato
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Nombre del producto químico o material N-Lauroylsarcosine, sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Lauroylsarcosine Sodium Salt, ultra pure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Lauroylsarcosine Sodium Salt