Learn More
n-Hexadecil mercaptano, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 276.00€
CAS | 2917-26-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H34S |
Peso molecular (g/mol) | 258.5 |
Número MDL | MFCD00011677 |
Clave InChI | ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan |
PubChem CID | 18015 |
Nombre IUPAC | hexadecano-1-tiol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10041090
|
Thermo Scientific Acros
120520100 |
10 mL | Frasco de vidrio |
28.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10645542
|
Thermo Scientific Acros
120521000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
76.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10463595
|
Thermo Scientific Acros
120525000 |
500 mL | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2917-26-2 | |
258.5 | |
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N | |
18015 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCS |
C16H34S | |
MFCD00011677 | |
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan | |
hexadecano-1-tiol |
Especificaciones
n-Hexadecyl mercaptan | |
18°C to 20°C | |
0.8400g/mL | |
101°C | |
88% min. (GC) | |
CH3(CH2)15SH | |
MFCD00011677 | |
0.84 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether | |
CCCCCCCCCCCCCCCCS | |
258.5 | |
258.5 | |
Técnico |
2917-26-2 | |
Incoloro o blanco a amarillo | |
184°C to 191°C (7.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C16H34S | |
1.4610 to 1.463 | |
01, 430 | |
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan | |
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecano-1-tiol | |
18015 | |
90% | |
Líquido o sólido ceroso |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 220-846-6
RUO – Research Use Only