Learn More
n-Hexadecil mercaptano, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10645542 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10645542 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10041090 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10463595 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10645542 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 120521000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2917-26-2
Fórmula molecular C16H34S
Peso molecular (g/mol) 258.5
Número MDL MFCD00011677
Clave InChI ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
Nombre IUPAC hexadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Hexadecyl mercaptan
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Incoloro o blanco amarillento
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)15SH
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 430
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.5
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido o sólido ceroso