Learn More
n-Hexadecil mercaptano, 90 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041090 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10645542 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10463595 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120520100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2917-26-2
Fórmula molecular C16H34S
Peso molecular (g/mol) 258.5
Número MDL MFCD00011677
Clave InChI ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
Nombre IUPAC hexadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecyl mercaptan
Punto de fusión 18°C to 20°C
Color Incoloro o blanco amarillento
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)15SH
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, 430
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.5
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido o sólido ceroso