Learn More
N-(Difenilmetileno)aminoacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
83.00€ - 265.00€
CAS | 70591-20-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H12N2 |
Peso molecular (g/mol) | 220.28 |
Número MDL | MFCD00009970 |
Clave InChI | VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile |
PubChem CID | 612957 |
Nombre IUPAC | 2-(benzhidrilidenoamino)acetonitrilo |
SMILES | N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10214840
|
Thermo Scientific Acros
124140050 |
5 g | Frasco de vidrio |
83.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10637484
|
Thermo Scientific Acros
124140250 |
25 g | Frasco de vidrio |
265.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
70591-20-7 | |
220.28 | |
VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N | |
612957 | |
N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C15H12N2 | |
MFCD00009970 | |
n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile | |
2-(benzhidrilidenoamino)acetonitrilo |
Especificaciones
N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile | |
98.5 | |
83.0°C to 86.0°C | |
Auténtico | |
C15H12N2 | |
MFCD00009970 | |
VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(benzhidrilidenoamino)acetonitrilo | |
612957 | |
99% |
70591-20-7 | |
100.0 | |
Gris o blanco amarillento | |
98.5% min. (HPLC) | |
(C6H5)2C=NCH2CN | |
n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile | |
N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
220.28 | |
220.27 | |
Polvo o cristales |
RUO – Research Use Only