Learn More
N-(Difenilmetileno)aminoacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637484 25 g Frasco de vidrio 25 g
10214840 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124140250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70591-20-7 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70591-20-7
Fórmula molecular C15H12N2
Peso molecular (g/mol) 220.28
Número MDL MFCD00009970
Clave InChI VRLJFRODHVSTIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-diphenylmethylene aminoacetonitrile, 2-diphenylmethylene amino acetonitrile, benzhydrylidene-amino-acetonitrile, 2-benzhydrylideneamino acetonitrile, 2-diphenylmethylidene amino acetonitrile, acetonitrile, diphenylmethylene amino, 4,4-diphenyl-3-azabut-3-enenitrile, pubchem13883, benzhydrylideneaminoacetonitrile
PubChem CID 612957
Nombre IUPAC 2-(benzhidrilidenoamino)acetonitrilo
SMILES N#CCN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Diphenylmethylene)aminoacetonitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 86.0°C
Color Blanco a amarillo o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C=NCH2CN
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales