Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimetil-L-lisina, 97 % Código de producto.: 15449177
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimetil-L-lisina, 97 %
Código de producto. p-7034739
250 mg, 250 miligramos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15449177
Marca: Thermo Scientific Chemicals H52437.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65671-53-6 | C13H26N2O4 | 274.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65671-53-6
Fórmula molecular C13H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 274.36
Número MDL MFCD00076965
Clave InChI KPXRFYHPDPDJSY-UEQNJFAPNA-N
Sinónimo boc-lys me 2-oh, l-lysine,n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n6,n6-dimethyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid, boc-lys me-oh, nalpha-boc-nepsilon-dimethyl-l-lysine, n-alpha-boc-s-2-amino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2 s-+-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylaminohexanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7018778
Nombre IUPAC ácido (2S)-6-(dimetilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimethyl-L-lysine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.36
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteX23F035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH52437.03,H52437.MD
Número de loteP06F026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH52437.03,H52437.MD
Número de loteW07E058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH52437.03,H52437.MD
Número de loteX14F051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH52437.03,H52437.MD
Número de loteX09D006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de productoH52437.03,H52437.MD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimetil-L-lisina, 97 % >