Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster de metilo nalfa-4-Tosil-L-arginina, 98+ %
39.70€ - 247.00€
CAS | 1784-03-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H22N4O4S·HCl |
Peso molecular (g/mol) | 378.88 |
Número MDL | MFCD00012578 |
Clave InChI | JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N |
Sinónimo | tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride |
PubChem CID | 2723792 |
Nombre IUPAC | metil (2S)-5-(diaminometilidenoamino)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanoato; clorhidrato |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10628454
|
Thermo Scientific Chemicals
139200050 |
5 g | Frasco de vidrio |
39.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10755981
|
Thermo Scientific Chemicals
139200100 |
10 g | Frasco de vidrio |
73.90€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10500234
|
Thermo Scientific Chemicals
139200500 |
50 g | Frasco de vidrio |
247.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1784-03-8 | |
378.88 | |
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N | |
2723792 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl |
C14H22N4O4S·HCl | |
MFCD00012578 | |
tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride | |
metil (2S)-5-(diaminometilidenoamino)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanoato; clorhidrato |
Especificaciones
Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride | |
98.5 | |
146°C to 149°C | |
Auténtico | |
C14H22N4O4S·HCl | |
MFCD00012578 | |
tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl | |
378.88 | |
378.88 | |
Polvo cristalino fino |
1784-03-8 | |
100.0 | |
Blanco | |
98+% | |
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3 | |
-14 | |
JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N | |
metil (2S)-5-(diaminometilidenoamino)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanoato; clorhidrato | |
2723792 | |
98+% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 217-235-1
RUO – Research Use Only