Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster de metilo nalfa-4-Tosil-L-arginina, 98+ %
Código de producto. 10755981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10755981 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10628454 5 g Frasco de vidrio 5 g
10500234 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10755981 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 139200100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1784-03-8 | C14H22N4O4S·HCl | 378.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1784-03-8
Fórmula molecular C14H22N4O4S·HCl
Peso molecular (g/mol) 378.88
Número MDL MFCD00012578
Clave InChI JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Sinónimo tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2723792
Nombre IUPAC metil (2S)-5-(diaminometilidenoamino)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanoato; clorhidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146°C to 149°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3
Cantidad 10 g
Rotación específica -14
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.88
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino