Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de PE N 20
Selle viales con tapones de polietileno. Los tapones de PE Macherey-Nagel™ N 20 sin revestimiento tienen un orificio central y cuello de rosca.
Marca: Macherey-Nagel™ 70267
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Tapones de PE N 20 y septos simples N 19 adecuados
- Utilizados como tapones de frasco de lavado
- También se utilizan como tapones provisionales
- Tapones de PE N 20 y septos individuales adecuados N 19
- Utilizados como tapones de frasco de lavado
- También se utilizan como tapones provisionales
Especificaciones
Transparente | |
Sin revestimiento | |
100/Paq. | |
Tapón para encapsular |
Polietileno | |
9,1 mm | |
1,3 mm | |
Cuello roscado DIN plano |