missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MYL9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MYL9 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16814504
|
Proteintech
15354-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16804504
|
Proteintech
15354-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. Myosin light chain may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. It also binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found.Especificaciones
MYL9 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P24844, Q64122, Q9CQ19 | |
10398, 296313, 98932 | |
MYL9 Fusion Protein Ag7600 | |
Primary | |
-20°C | |
MYL9 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
20 kDa myosin light chain, LC20, MLC 2C, MLC2, MRLC1, MYL9, Myosin RLC, MYRL2 | |
MYL9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |