Learn More
Abnova™ MYB/NFIB DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FT0027.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043585
  • 1340.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 27-07-2022
para ver el stock
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
4602/4781
100 µl
Líquido
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Humano