Learn More
Abnova™ MYB/NFIB DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
ID de gen (Entrez) 4602/4781
Ver más especificaciones
Products 2
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
16043585
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
FT0027.100UL
100 μl
1475.00€
100 microlitros
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
16053585
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
FT0027.200UL
200 μl
2430.00€
200 microlitros
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Specifications
Specifications
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tube
4602/4781
Humano
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
FISH-Ce
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Líquido
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates