Learn More
MURC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 55464-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806935
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MURC induces RHOA activation and activates NPPA transcription and myofibrillar organization through the Rho/ROCK signaling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
MURC
Polyclonal
Unconjugated
CAVIN4
MURC
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
347273, 68016
-20°C
Liquid
Western Blot
0.38 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A2AMM0, Q5BKX8
CAVIN4
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse