Learn More
MURC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MURC |
---|---|
Concentración | 0.38 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816935
|
Proteintech
55464-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806935
|
Proteintech
55464-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MURC induces RHOA activation and activates NPPA transcription and myofibrillar organization through the Rho/ROCK signaling pathway.Especificaciones
MURC | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
A2AMM0, Q5BKX8 | |
347273, 68016 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CAVIN4 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MURC | |
CAVIN4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |