Learn More
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal MultiSUB™ Midi96 STRETCH
Apto para la electroforesis de alto rendimiento de productos de PCR o muestras que contienen un número reducido de bandas de ADN.
443.00€ - 466.00€
Especificaciones
Running Time | 15 a 30 min |
---|---|
Tipo | Sistema de electroforesis en gel horizontal |
Dimensiones del gel | An x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in) |
Tamaño de muestra | 96 |
Volumen del tampón (imperial) | 0,18 gal |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12327287
|
Fisherbrand™
|
Unidad de electroforesis multiSUB™ Midi96 STRETCH, bandeja UV, bloque de peine con 12 x 8 muestras, peines (1,5 mm de grosor) con dos canales de marcado, barreras de colada |
466.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12337287
|
Fisherbrand™
|
Unidad de electroforesis multiSUB™ Midi96 STRETCH, bandeja UV, bloque de peine con 12 x 8 muestras, peines (1,5 mm de grosor) con una vía de marcado, barreras de colada |
443.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Formato de bloque de peine de 96 pocillos
- Configuración estándar de microplacas con carriles de marcadores adicionales El diseño de desviación de los pocillos permite una longitud máxima de desplazamiento de 1,8 cm por pocillo, lo que mejora la separación
- Módulos de fundición a prueba de fugas simplificados
- El tamaño ultracompacto minimiza el uso de tampones y los requisitos de espacio en la mesa de trabajo
Especificaciones
15 a 30 min | |
An x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in) | |
0,18 gal | |
18,30 in | |
3,14 in |
Sistema de electroforesis en gel horizontal | |
96 | |
700 mL | |
46,5 cm | |
8 cm |