Descripción
- Formato de bloque de peine de 96 pocillos
- Configuración estándar de microplacas con carriles de marcadores adicionales El diseño de desviación de los pocillos permite una longitud máxima de desplazamiento de 1,8 cm por pocillo, lo que mejora la separación
- Módulos de fundición a prueba de fugas simplificados
- El tamaño ultracompacto minimiza el uso de tampones y los requisitos de espacio en la mesa de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Running Time | 15 a 30 min |
| Tipo | Sistema de electroforesis en gel horizontal |
| Dimensiones del gel | An x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in) |
| Incluye | Unidad de electroforesis, bandeja UV, bloque de peines con 12 x 8 muestras, peines (1,5 mm de espesor) con un carril marcador, diques de colada |
| Tamaño de muestra | 96 |
| Volumen del tampón (imperial) | 0,18 gal |
| Volumen del tampón (métrico) | 700 mL |
| Anchura (imperial) | 18,30 in |
| Anchura (métrico) | 46,5 cm |
| Altura (imperial) | 3,14 in |
| Mostrar más |