Learn More
Merck Placas de filtración MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 y PCR384
Purificación totalmente automatizada del producto de PCR
Marca: Merck MSNU03010
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Placas de 96 y 384 pocillos de poliestireno transparente no estériles
- Las membranas exclusivas con exclusión por tamaño retienen los productos de ADN en la superficie
- Completan en un intervalo de 10 a 12 minutos protocolos basados en vacío sin centrifugación, unión ni elución
- Aptas para sistemas de manipulación de líquidos de 96 o 384 puntas capaces de pipetear ≤ 25 μl/s o con agitadores de placas que tienen una órbita de 0,12 pulg a 1100 rpm Volumen de trabajo de pocillo, de 10 a 300 μl; volumen no recuperable, < 2 μL
- El formato de alto rendimiento cumple con la norma SBS (Society of Detección Biomolecular)
- El producto de PCR de alta pureza está listo para marcado de micromatrices, secuenciación y clonación
Información de órdenes
Colector en vacío MultiScreen
Especificaciones
SBS | |
8 x 12 | |
MultiScreen PCR96 | |
De 150 a 300 μl | |
No estéril | |
10/paq. |
Estándar | |
Transparente | |
Estireno | |
96 | |
Purificación de productos de PCR |