Learn More
Merck Placas de filtración MultiScreen™ PCRμ96, PCR96 y PCR384
Purificación totalmente automatizada del producto de PCR
1140.00€ - 5085.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | SBS |
---|---|
Formato | Estándar |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de productos de PCR |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10790873
|
Merck
S384PCR10 |
Placas de filtro PCR384 | 10 | De 10 to 100 μl |
2660.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10657303
|
Merck
MSNU03010 |
MultiScreen PCR96 | 10/paq. | De 150 a 300 μl |
1295.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11556375
|
Merck
LSKMPCR10 |
MultiScreen PCRμ96 | 10/paq. | 150 μl |
1140.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10183783
|
Merck
MSNU03050 |
Placa de filtro MultiScreen-HTS PCR 96 | 50/paq. | De 15 to 300 μl |
5085.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10073893
|
Merck
LSKMPCR50 |
MultiScreen PCRμ96 | 50/paq. | 150 μl |
4555.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Placas de 96 y 384 pocillos de poliestireno transparente no estériles
- Las membranas exclusivas con exclusión por tamaño retienen los productos de ADN en la superficie
- Completan en un intervalo de 10 a 12 minutos protocolos basados en vacío sin centrifugación, unión ni elución
- Aptas para sistemas de manipulación de líquidos de 96 o 384 puntas capaces de pipetear ≤ 25 μl/s o con agitadores de placas que tienen una órbita de 0.12 pulg a 1100 rpm Volumen de trabajo de pocillo, de 10 a 300 μl; volumen no recuperable, < 2 μL
- El formato de alto rendimiento cumple con la norma SBS (Society of Detección Biomolecular)
- El producto de PCR de alta pureza está listo para marcado de micromatrices, secuenciación y clonación
Información de órdenes
MultiScreen Vacuum Manifolds available
Especificaciones
SBS | |
Estándar | |
No estéril | |
Purificación de productos de PCR |