Learn More
Merck MultiScreen™ GFB Filter Plates
Marca: Merck MAFBN0B50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Placa filtrante Multiscreen• Tratamiento simultáneo de 96 muestras
• Recuperación de los filtrados en placa 96 pocillos estándares. Compatible con contadores con centelleo Packard Top Count y Wallac MicroBeta y con la mayoría de los sistemas robotizados para el estudio HTS
• Placas Multiscreen conformes con las especificaciones SBS de nivel 3
• Multiscreen
Especificaciones
Estándar | |
1 μm | |
No estéril | |
0,26 cm2 | |
50/paq. | |
128 mm | |
14,4 mm |
8 x 12 | |
96 | |
De 50 to 250 μl | |
Ensayos enzimáticos con precipitación | |
128 x 85,5 x 14,4 mm | |
85,5 mm |