Learn More
Merck MultiScreen™ GFB Filter Plates
2755.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tamaño de poro | 1 μm |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10094550
|
Merck
MAFCN0B50 |
Precipitación de TCA |
2755.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10771981
|
Merck
MAFBN0B50 |
Ensayos enzimáticos con precipitación |
2755.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Placa filtrante Multiscreen• Tratamiento simultáneo de 96 muestras
• Recuperación de los filtrados en placa 96 pocillos estándares. Compatible con contadores con centelleo Packard Top Count y Wallac MicroBeta y con la mayoría de los sistemas robotizados para el estudio HTS
• Placas Multiscreen conformes con las especificaciones SBS de nivel 3
• Multiscreen
Especificaciones
Estándar | |
1 μm | |
No estéril | |
0,26 cm2 | |
128 x 85,5 x 14,4 mm | |
85,5 mm |
8 x 12 | |
96 | |
De 50 to 250 μl | |
50/paq. | |
128 mm | |
14,4 mm |