Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Marca: Thermo Scientific™ N15139
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Consiga excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
Diseñado para su uso con dispensadores Multidrop Combi SMART+ Equipado con etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para almacenar datos de dispensación de la vida útil y mostrar el tiempo de uso restante Disponible en versiones de tubo pequeño y estándar Se distingue de los casetes normales mediante las etiquetas de antena
- Los modelos con n.º de cat. de N15133 a N15139 se utilizan con Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 con números de serie 836-2846SM en adelante
- Los modelos con n.º de referencia 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 y 24072676 se utilizan con Multidrop Combi con el instrumento opcional SMART con números de serie hasta 836-2845SM.
Especificaciones
Cassette de dispensación de tubos | |
Cassette de dispensación de tubo estándar largo SMART 2 (longitud de tubos de 200 cm), nueva etiqueta RFID | |
De 5 to 2500 μl | |
< 24 ml |
Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min | |
Punta de polipropileno, Tubos de silicona | |
Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 a partir del número de serie 836-2846SM | |
Tubos: 1,3 mm; punta: 0,5 mm |