Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Código de producto. p-4528677 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Casete de dispensación de tubo estándar SMART 2, nueva etiqueta RFID
Casete dispensador de tubo estándar SMART+
Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm)
Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de metal
Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de plástico
Cassette de dispensación de tubo estándar largo SMART 2 (longitud de tubos de 200 cm), nueva etiqueta RFID
Volumen (métrico):
De 0,5 to 50 μl
De 5 a 2500 μl
De 5 to 2500 μl
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Volumen (métrico) Cantidad unitSize
15387400 Casete de dispensación de tubo estándar SMART 2, nueva etiqueta RFID De 5 to 2500 μl 1 unidad cada uno
15764078 Cassette de dispensación de tubo estándar largo SMART 2 (longitud de tubos de 200 cm), nueva etiqueta RFID De 5 to 2500 μl 1 unidad cada uno
17801062 Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de plástico De 0,5 to 50 μl 1 unidad cada uno
17811062 Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de metal De 0,5 to 50 μl 1 unidad cada uno
17821062 Casete dispensador de tubo estándar SMART+ De 5 a 2500 μl 1 unidad cada uno
17831062 Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm) De 5 a 2500 μl 1 unidad cada uno
6 options
Código de producto. 15387400
Marca: Thermo Scientific™ N15137
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
  • Diseñado para su uso con dispensadores Multidrop Combi SMART+
  • Equipado con etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para almacenar datos de dispensación de la vida útil y mostrar el tiempo de uso restante
  • Disponible en versiones de tubo pequeño y estándar
  • Se distingue de los casetes normales mediante las etiquetas de antena
  • Los modelos con n.º de cat. de N15133 a N15139 se utilizan con Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 con números de serie 836-2846SM en adelante
  • Los modelos con n.º de referencia 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 y 24072676 se utilizan con Multidrop Combi con el instrumento opcional SMART con números de serie hasta 836-2845SM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cassette de dispensación de tubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Descripción Casete de dispensación de tubo estándar SMART 2, nueva etiqueta RFID
Material Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 5 to 2500 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi con instrumento opcional SMART2 a partir del número de serie 836-2846SM
Cantidad 1 unidad
Volumen muerto (métrico) < 7 ml
Diámetro (métrico) Tubos: 1,3 mm; punta: 0,5 mm