Learn More
Patrones multielemento de aceite organometálico, 23 elementos, 500 μg/g; SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep S23-500Y
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Antígeno | 500 μg/g |
Al | 500 μg/g |
B | 500 μg/g |
Ba | 500 μg/g |
Ca | 500 μg/g |
Cd | 500 μg/g |
Cr | 500 μg/g |
Cu | 500 μg/g |
Fe | 500 μg/g |
K | 500 μg/g |
Mg | 500 μg/g |
Mn | 500 μg/g |
Mo | 500 μg/g |
Na | 500 μg/g |
Ni | 500 μg/g |
P | 500 μg/g |
Pb | 500 μg/g |
Sb | 500 μg/g |
Si | 500 μg/g |
Sn | 500 μg/g |
Ti | 500 μg/g |
V | 500 μg/g |
Zn | 500 μg/g |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
23 Element Oil Standard | |
100 g | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Base Oil 75 |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Al,Ba,B |
Product intended for laboratory use only