Learn More
Patrones multielemento de aceite organometálico, 23 elementos, 500 μg/g; SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
306.00€ - 473.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11440359
|
SPEX Certiprep
S23-500Z |
50 g | Frasco de LDPE lixiviación triple |
306.00€
50 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15236386
|
SPEX Certiprep
S23-500Y |
100 g | Frasco de LDPE lixiviación triple |
473.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Ag | 500μg/g |
Al | 500μg/g |
B | 500μg/g |
Ba | 500μg/g |
Ca | 500μg/g |
Cd | 500μg/g |
Cr | 500μg/g |
Cu | 500μg/g |
Fe | 500μg/g |
K | 500μg/g |
Mg | 500μg/g |
Mn | 500μg/g |
Mo | 500μg/g |
Na | 500μg/g |
Ni | 500μg/g |
P | 500μg/g |
Pb | 500μg/g |
Sb | 500μg/g |
Si | 500μg/g |
Sn | 500μg/g |
Ti | 500μg/g |
V | 500μg/g |
Zn | 500μ g/g |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only