Learn More
MTRF1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16694-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806414
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mitochondrial peptide chain release factor that directs the termination of translation in response to the peptide chain termination codons UAA and UAG.
Especificaciones
Especificaciones
MTRF1L
Polyclonal
Unconjugated
MTRF1L
MRF1L, mtRF1a, MTRF1L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108853, 361473, 54516
-20°C
Liquid
Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4V7E5, Q8BJU9, Q9UGC7
Mtrf1l
MTRF1L Fusion Protein Ag10081
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat