missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MTRF1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MTRF1L |
---|---|
Concentración | 0.34 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816414
|
Proteintech
16694-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806414
|
Proteintech
16694-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mitochondrial peptide chain release factor that directs the termination of translation in response to the peptide chain termination codons UAA and UAG.Especificaciones
MTRF1L | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q4V7E5, Q8BJU9, Q9UGC7 | |
108853, 361473, 54516 | |
MTRF1L Fusion Protein Ag10081 | |
Primary | |
-20°C | |
MTRF1L |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MRF1L, mtRF1a, MTRF1L | |
Mtrf1l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |