Learn More
Abnova™ MT1F (Human) Recombinant Protein
Human MT1F full-length ORF ( AAH29453, 1 a.a. - 61 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004494-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16127981
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDPNCSCAAGVSCTCAGSCKCKECKCTSCKKSCCSCCPVGCSKCAQGCVCKGASEKCSCCD
Especificaciones
Especificaciones
AAH29453
metallothionein 1F
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MT1F
GST
4494
Wheat germ expression system
25 μg
MGC32732, MT1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer