Learn More
MP Biomedicals™ Soluciones al 5 % 7X™ listas para su uso
3,8 l (1 galón) de solución 7X al 5 % lista para su uso que incluye una bomba de mano para una dispensación cómoda.
Marca: MP Biomedicals™ 097668193
50.93 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Ideal para instrumental de laboratorio de vidrio y plástico.
- Contiene potentes reactivos de fijación para evitar depósitos que podrían dañar el equipo o trabajos experimentales críticos, y no araña el instrumental de laboratorio delicado de plástico o vidrio.
- La formulación ES sin fosfatos y respetuosa con el medio ambiente es completamente soluble en agua a cualquier concentración y se escurre completamente del material de vidrio en segundos.
Especificaciones
Líquido | |
De 15 °C a 30 °C | |
Para vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos. |
7X | |
ES 7X; 3,8 l (1 gal) | |
1 gal |