Learn More
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Número de pocillos:
8
12
15
Diámetro (métrico):
4 mm
6 mm
7 mm
Diámetro (imperial):
0,15 in
0,23 in
0,27 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Material: vidrio frágil
- Numerado
- Revestimiento azul
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio frágil |
| Tipo | Portaobjetos Multitest |
| Número de pocillos | 8 |
| Color | Azul |
| Diámetro (imperial) | 0,23 in |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso de laboratorio |
Título del producto
MP Biomedicals™ Portaobjetos Multitest >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido