Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis F
Se utiliza para aislar ARN y proteínas de las muestras. La matriz de lisado F MP Biomedicals es útil en aplicaciones como el aislamiento de orgánulos intactos y estructuras supermoleculares en las que las condiciones de lisis requieren un impacto alto pero bajo cizallamiento.
Marca: MP Biomedicals™ 116915100
Detalles adicionales : Peso : 0.24252kg
Descripción
- El tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene partículas de óxido de aluminio de 1,6 mm y partículas de carburo de silicio de 1,6 mm
- Con tapones blancos
- Gravedad específica: Óxido de aluminio, 3,95; carburo de silicio, 3,20
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
2 mL | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisis F | |
100 tubos de 2 mL |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Coral Emulsions, Mold | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico | |
Aluminum Oxide, Al2O3; Silicon Carbide, SiC | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.