Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis F
Se utiliza para aislar ARN y proteínas de las muestras. La matriz de lisado F MP Biomedicals es útil en aplicaciones como el aislamiento de orgánulos intactos y estructuras supermoleculares en las que las condiciones de lisis requieren un impacto alto pero bajo cizallamiento.
275.60€ - 434.60€
Especificaciones
Tipo de muestra Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Coral Emulsions, Mold
ADNasa Sin ADNasa
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico
Matriz Matriz de lisis F
Fórmula molecular Aluminum Oxide, Al2O3; Silicon Carbide, SiC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11482420
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116915050
50 tubos de 2 mL
275.60€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
11492420
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
116915100
100 tubos de 2 mL
434.60€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El tubo de 2 ml resistente a impactos contiene partículas de óxido de aluminio de 1.6 mm y partículas de carburo de silicio de 1.6 mm
  • Con tapones blancos
  • Gravedad específica: Óxido de aluminio, 3.95; carburo de silicio, 3.20
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Coral Emulsions, Mold
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico
Aluminum Oxide, Al2O3; Silicon Carbide, SiC
Sin ADNasa
Matriz de lisis F
Sin ARNasa
Documentos
Product Certifications
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.