Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix B, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix B, 15 mL Tubes contains 0.1 mm silica spheres and is used to lyse bacteria and spores.
Marca: MP Biomedicals™ 116931005
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
La matriz de lisado B, de 15 ml, se puede utilizar con instrumentos FastPrep o con un batidor de gránulos similar. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. También se puede utilizar como aditivo para interrupciones por ultrasonidos.
- Tamaño del tubo: 15 mL
- Tipo de muestra: Bacterias, esporas
- Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Contiene esferas de sílice de 0,1 mm
- Tipo de muestra: Bacterias, esporas
- Molécula que se va a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Contiene esferas de sílice de 0,1 mm
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
Sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B | |
Sin ARNasa |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
5 tubos de 15 mL | |
Hasta 2 g por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.