Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix B, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix B, 15 mL Tubes contains 0.1 mm silica spheres and is used to lyse bacteria and spores.
62.33€ - 496.08€
Especificaciones
Tipo de esfera | Sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17436483
|
MP Biomedicals™
116931005 |
5 tubos de 15 mL |
62.33€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11441555
|
MP Biomedicals™
116931025 |
25 tubos de 15 mL |
323.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11490536
|
MP Biomedicals™
116931050 |
50 tubos de 15 mL |
496.08€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lsying Matrix B, 15 mL can be used with FastPrep instruments or similar bead beater. The grinding matrix is chemically inert and will not bind nucleic acids. Can also be used as an additive for disruption by sonication.
- Tube Size: 15 mL
- Sample Type: Bacteria, Spores
- Molecule to be Enriched: DNA, RNA, Proteins, other small molecules
- Contains 0.1 mm silica spheres
- Sample Type: Bacteria, Spores
- Molecule to be Enriched: DNA, RNA, Proteins, other small molecules
- Contains 0.1 mm silica spheres
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
Sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B | |
Hasta 2 g por preparación |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.