Learn More
MP Biomedicals™ Gentamicin Sulfate
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
Marca: MP Biomedicals™ 0219453001
Detalles adicionales : CAS : 1405-41-0 Peso : 0.00100kg
Descripción
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Antimicrobiano general eficaz contra bacterias grampositivas, bacterias gramnegativas y micoplasma.
Especificaciones
de 4 °C | |
Gentamicina | |
Desde 3,5 hasta 5,5 |
Polvo | |
No estéril | |
1 g |
Seguridad y manipulación
- Gentamicin Sulfate, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: gentamycin sulphate