Learn More
MP Biomedicals™ Gentamicin Sulfate
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
311.64€ - 813.02€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Gentamicina
Esterilidad No estéril
pH Desde 3,5 hasta 5,5
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11400782
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0219453005
5 g
813.02€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
11490772
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0219453001
1 g
311.64€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
General antimicrobial effective against gram positive bacteria, gram negative bacteria, and mycoplasma.
Especificaciones
Especificaciones
de 4 °C
Gentamicina
Desde 3,5 hasta 5,5
Polvo