Learn More
MP Biomedicals™ Gentamicin Sulfate
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
Marca: MP Biomedicals™ 0219453005
Detalles adicionales : CAS : 1405-41-0 Peso : 0.00500kg
Descripción
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Antimicrobiano general eficaz contra bacterias grampositivas, bacterias gramnegativas y micoplasma.
Especificaciones
de 4 °C | |
Gentamicina | |
Desde 3,5 hasta 5,5 |
Polvo | |
No estéril | |
5 g |